Learn More
3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10286150 100 g Frasco de vidrio 100 g
10081760 5 g Frasco de vidrio 5 g
13488378 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10286150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156031000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-32-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00006944
Clave InChI CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
Nombre IUPAC 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído
SMILES CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76.0°C to 79.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H3(OH)CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 08,256
Índice Merck 15,3908
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol and prpylene,glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4