Learn More
3-(Difluorometil)-1-fluorobenceno, 97 %, ACROS Organics™
43.70€ - 144.00€
CAS | 26029-52-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5F3 |
Peso molecular (g/mol) | 146.11 |
Número MDL | MFCD06657983 |
Clave InChI | IKCXLEHVIIUYOA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-difluoromethyl-1-fluorobenzene, 1-difluoromethyl-3-fluorobenzene, 3-difluoromethyl fluorobenzene, intermediates-zcf02695, benzene, 1-difluoromethyl-3-fluoro, 1-fluoro-3-difluoromethyl benzene |
PubChem CID | 2761203 |
Nombre IUPAC | 1-(difluorometil)-3-fluorobenceno |
SMILES | FC(F)C1=CC(F)=CC=C1 |
Descripción
26029-52-7 | |
146.11 | |
IKCXLEHVIIUYOA-UHFFFAOYSA-N | |
2761203 | |
FC(F)C1=CC(F)=CC=C1 |
C7H5F3 | |
MFCD06657983 | |
3-difluoromethyl-1-fluorobenzene, 1-difluoromethyl-3-fluorobenzene, 3-difluoromethyl fluorobenzene, intermediates-zcf02695, benzene, 1-difluoromethyl-3-fluoro, 1-fluoro-3-difluoromethyl benzene | |
1-(difluorometil)-3-fluorobenceno |
Especificaciones
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene | |
74°C (130.0 Torr) | |
96% min. (GC) | |
C7H5F3 | |
3-difluoromethyl-1-fluorobenzene, 1-difluoromethyl-3-fluorobenzene, 3-difluoromethyl fluorobenzene, intermediates-zcf02695, benzene, 1-difluoromethyl-3-fluoro, 1-fluoro-3-difluoromethyl benzene | |
FC(F)C1=CC(F)=CC=C1 | |
146.11 | |
146.11 |
26029-52-7 | |
23°C | |
Frasco de vidrio | |
MFCD06657983 | |
IKCXLEHVIIUYOA-UHFFFAOYSA-N | |
1-(difluorometil)-3-fluorobenceno | |
2761203 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rin
GHS Signal Word: Warning
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only