Learn More
3-Clorhidrato de cloropropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-91546
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
6276-54-6
C3H8ClN·HCl
130.02
MFCD00012913
IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
11469095
3-cloropropan-1-amina; clorhidrato
C(CN)CCl.Cl
6276-54-6
C3H8ClN·HCl
130.02
MFCD00012913
IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
11469095
3-cloropropan-1-amina; clorhidrato
C(CN)CCl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color De beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Ionised Chloride) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Cl(CH2)3NH2·HCl
Cantidad 50 g
Beilstein 04,148
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.