Learn More
3-Clorofenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11407617
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1529-41-5
C8H6ClN
151.593
MFCD00001908
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl cyanide, 3-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl acetonitrile, 3-chlorophenylacetonitrile, 3-chlorobenzeneacetonitrile, m-chlorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-chlorophenyl, benzeneacetonitrile, 3-chloro, m-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl ethanenitrile
73722
2-(3-clorofenil)acetonitrilo
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CC#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1529-41-5
C8H6ClN
151.593
MFCD00001908
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl cyanide, 3-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl acetonitrile, 3-chlorophenylacetonitrile, 3-chlorobenzeneacetonitrile, m-chlorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-chlorophenyl, benzeneacetonitrile, 3-chloro, m-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl ethanenitrile
73722
2-(3-clorofenil)acetonitrilo
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 11°C to 13°C
Densidad 1.189
Punto de ebullición 134°C to 136°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5437
Cantidad 100 g
Número UN UN3276
Beilstein 2042965
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen