Learn More
3-cloro-5-fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10451553
Click to view available options
Cantidad:
5 g
20 g
Envase:
Frasco de vidrio
90390-49-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD02261734
QWBYWPJNPKGEBO-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluoro-benzaldehyde, 5-chloro-3-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2890, salor-int l300993-1ea, ksc494e8p, 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
2734839
3-cloro-5-fluorobenzaldehído
FC1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
90390-49-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD02261734
QWBYWPJNPKGEBO-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluoro-benzaldehyde, 5-chloro-3-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2890, salor-int l300993-1ea, ksc494e8p, 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
2734839
3-cloro-5-fluorobenzaldehído
FC1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
Nombre del producto químico o material 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(Cl)CHO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido