Learn More
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico, 97 %, Acros Organics™
52.14€ - 197.00€
CAS | 37908-96-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7ClO3 |
Peso molecular (g/mol) | 186.6 |
Clave InChI | IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid |
PubChem CID | 169982 |
Nombre IUPAC | ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl |
Descripción
37908-96-6 | |
186.6 | |
3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid | |
ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico |
C8H7ClO3 | |
IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N | |
169982 | |
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl |
Especificaciones
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid | |
217.0°C to 219.0°C | |
96% min. (HPLC) | |
3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid | |
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl | |
186.6 | |
186.6 |
37908-96-6 | |
Authentic | |
C8H7ClO3 | |
IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico | |
169982 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Very toxic to aquatic life.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYE
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 253-708-9
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.