Learn More
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15452222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452222 5 g 5 g
15472222 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 37908-96-6
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.6
Clave InChI IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 217.0°C to 219.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.