Learn More
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en condiciones frescas. Mantener los agentes oxidantes.
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en condiciones frescas. Mantener los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride |
Densidad | 1.584 |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.554 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |