Learn More
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo, 97 %
Código de producto. 11338876
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338876 1 g 1 g
11348876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19511.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en condiciones frescas. Mantener los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-48-0
Fórmula molecular C6H3Cl2FO2S
Peso molecular (g/mol) 229.046
Número MDL MFCD03094234
Clave InChI LIRQNYQIFFLGIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-chloro-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-fluorobenzenesulphonylchloride, 3-chloro-2-fluorophenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-fluorobenzensulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-fluoro, pubchem8446, acmc-209vns, 3-chloro-2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, ksc222a3d
PubChem CID 2778321
Nombre IUPAC cloruro de3-cloro-2- fluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.584
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 97%