Learn More
3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
34.20€ - 118.00€
CAS | 1735-84-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C5ClF4N |
Peso molecular (g/mol) | 185.51 |
Número MDL | MFCD00010624 |
Clave InChI | UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 137183 |
Nombre IUPAC | 3-cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina |
SMILES | FC1=NC(F)=C(Cl)C(F)=C1F |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1735-84-8 | |
185.51 | |
UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N | |
3-cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina |
C5ClF4N | |
MFCD00010624 | |
137183 | |
FC1=NC(F)=C(Cl)C(F)=C1F |
Especificaciones
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine | |
1.641 | |
>110°C (230°F) | |
1.434 | |
UN1760 | |
pyridine, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro, 3-chlorotetrafluoropyridine, 2-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine, pubchem9226, 2,3,4,6-tetrafluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,4,6-tetrafluoropyridine, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro-pyridine, pyridine,3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine, 3-chloranyl-2,4,5,6-tetrakis fluoranyl pyridine | |
FC1=NC(F)=C(Cl)C(F)=C1F | |
185.51 | |
185.51 |
1735-84-8 | |
118°C to 121°C | |
C5ClF4N | |
MFCD00010624 | |
475873 | |
UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N | |
3-cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina | |
137183 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302-H312-H332
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes