Learn More
3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11433517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433517 25 g 25 g
11423517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17285.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1735-84-8
Fórmula molecular C5ClF4N
Peso molecular (g/mol) 185.51
Número MDL MFCD00010624
Clave InChI UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137183
Nombre IUPAC 3-cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina
SMILES FC1=NC(F)=C(Cl)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
Densidad 1.641
Punto de ebullición 118°C to 121°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 475873
Sinónimo pyridine, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro, 3-chlorotetrafluoropyridine, 2-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine, pubchem9226, 2,3,4,6-tetrafluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,4,6-tetrafluoropyridine, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro-pyridine, pyridine,3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine, 3-chloranyl-2,4,5,6-tetrakis fluoranyl pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.51
Porcentaje de pureza 98%