Learn More
3-cloro-1,2-bencisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
CAS 16263-52-8
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.565
Número MDL MFCD03407314
Clave InChI INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779780
Nombre IUPAC 3-cloro-1,2-benzoxazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10523052
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
MO00450CB
250 mg Frasco de vidrio ámbar N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
10417242
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
MO00450DA
1 g Frasco de vidrio ámbar N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
10376564
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
MO00450DE
5 g Frasco de vidrio ámbar N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
16263-52-8
153.565
INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
3-cloro-1,2-benzoxazol
C7H4ClNO
MFCD03407314
2779780
C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Especificaciones
3-chloro-1, 2-benzisoxazole
97.0
C7H4ClNO
3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
153.565
153.57
16263-52-8
97%
MFCD03407314
INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
3-cloro-1,2-benzoxazol
2779780
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.