Learn More
3-cloro-1,2-bencisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10523052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523052 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10417242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10376564 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00450CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 16263-52-8
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.565
Número MDL MFCD03407314
Clave InChI INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779780
Nombre IUPAC 3-cloro-1,2-benzoxazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 97%