Learn More
STEMCELL Technologies 3 cc Syringes
For accurate dispensing of methylcellulose-based medium
59.40€ - 122.85€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15680051
|
STEMCELL Technologies
28240 |
100 Syringes/Bag |
122.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17148071
|
STEMCELL Technologies
28230 |
30 Syringes/Bag |
59.40€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Ideal for accurate dispensing of methylcellulose-based medium (e.g. MethoCult™), when used with Blunt-End Needles (Catalog #28110) purchased from STEMCELL Technologies to ensure compatibility and accuracy
Especificaciones
Colony Assay |