Learn More
3-Carboxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777825
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
619-21-6
MFCD00039575
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
12077
ácido 3-formilbenzoico
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
619-21-6
MFCD00039575
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
12077
ácido 3-formilbenzoico
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Carboxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172°C to 176°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H6O3
Fórmula lineal HO2CC6H4CHO
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 150.133
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Carboxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.