Learn More
3-Bromofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735756
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
591-20-8
C6H5BrO
173.01
MFCD00002253
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
11563
3-bromofenol
OC1=CC=CC(Br)=C1
591-20-8
C6H5BrO
173.01
MFCD00002253
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
11563
3-bromofenol
OC1=CC=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Marrón o amarillo
Punto de ebullición 236.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4OH
Índice de refracción 1.5950 to 1.5990
Cantidad 10 g
Beilstein 06,198
Índice Merck 15,1439
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies,alcohol,ether,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.