Learn More
3-(Bromometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.00€ - 534.00€
CAS | 28188-41-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6BrN |
Peso molecular (g/mol) | 196.05 |
Número MDL | MFCD00001809 |
Clave InChI | CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile |
PubChem CID | 97249 |
Nombre IUPAC | 3-(bromometil)benzonitrilo |
SMILES | BrCC1=CC=CC(=C1)C#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11412298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15244.06 |
5 g |
55.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11422298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15244.14 |
25 g |
179.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11432298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15244.22 |
100 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
28188-41-2 | |
196.05 | |
CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N | |
97249 | |
BrCC1=CC=CC(=C1)C#N |
C8H6BrN | |
MFCD00001809 | |
3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile | |
3-(bromometil)benzonitrilo |
Especificaciones
3-(Bromomethyl)benzonitrile | |
92°C to 96°C | |
MFCD00001809 | |
742356 | |
CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N | |
3-(bromometil)benzonitrilo | |
97249 | |
98% |
28188-41-2 | |
C8H6BrN | |
UN2923 | |
3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile | |
BrCC1=CC=CC(=C1)C#N | |
196.05 | |
196.05 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H311-H331-H314-H318-H317
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS CORROSIVOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 248-890-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only