Learn More
3-(Bromometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412298 5 g 5 g
11422298 25 g 25 g
11432298 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15244.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28188-41-2
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00001809
Clave InChI CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
PubChem CID 97249
Nombre IUPAC 3-(bromometil)benzonitrilo
SMILES BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)benzonitrile
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 742356
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Bromomethyl)benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Bromomethyl)benzonitrile