Learn More
3-Bromo-5-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
55.70€ - 597.00€
CAS 233770-01-9
Fórmula molecular C5H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 283.894
Número MDL MFCD03086019
Clave InChI AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 820409
Nombre IUPAC 3-bromo-5-yodopiridina
SMILES C1=C(C=NC=C1I)Br
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15491019
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64007.MD
250 mg
55.70€
250 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15471019
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64007.03
1 g
166.00€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15481019
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64007.06
5 g
597.00€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Reactant in the synthesis chiral 4, 4?-Bipyridines. 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is prepared from 3-Bromo-5-iodopyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de 4, 4′-bipiridinas quirales. La 3-bromo-5-(trifluorometil)piridina se prepara a partir de 3-bromo-5-yodopiridina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz, calor y aire.
Especificaciones
233770-01-9
283.894
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-yodopiridina
C5H3BrIN
MFCD03086019
820409
C1=C(C=NC=C1I)Br
Especificaciones
3-Bromo-5-iodopyridine
127°C to 131°C
C5H3BrIN
108478
3-bromo-5-iodo-pyridine, 5-bromo-3-iodopyridine, pyridine, 3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodpyridine, 3-iodo-5-bromopyridine, pubchem8080, acmc-1cdm9, pyridine,3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodopyridine, abbypharma ap-13-5787
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-yodopiridina
820409
95%
233770-01-9
Blanco
MFCD03086019
Light sensitive
Slightly soluble in water.
C1=C(C=NC=C1I)Br
283.894
283.89
Sólido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De - 30 °C a - 10 °C
Recommended Storage : Almacenar a -20 °C. Almacenar en nitrógeno.