Learn More
3-Bromo-5-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481019 5 g 5 g
15491019 250 mg 250 miligramos
15471019 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 233770-01-9 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Reactant in the synthesis chiral 4, 4?-Bipyridines. 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is prepared from 3-Bromo-5-iodopyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de 4, 4′-bipiridinas quirales. La 3-bromo-5-(trifluorometil)piridina se prepara a partir de 3-bromo-5-yodopiridina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz, calor y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 233770-01-9
Fórmula molecular C5H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 283.894
Número MDL MFCD03086019
Clave InChI AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 820409
Nombre IUPAC 3-bromo-5-yodopiridina
SMILES C1=C(C=NC=C1I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-iodopyridine
Punto de fusión 127°C to 131°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 108478
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 3-bromo-5-iodo-pyridine, 5-bromo-3-iodopyridine, pyridine, 3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodpyridine, 3-iodo-5-bromopyridine, pubchem8080, acmc-1cdm9, pyridine,3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodopyridine, abbypharma ap-13-5787
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido