Learn More
3-Bromo-5-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Reactant in the synthesis chiral 4, 4?-Bipyridines. 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is prepared from 3-Bromo-5-iodopyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de 4, 4′-bipiridinas quirales. La 3-bromo-5-(trifluorometil)piridina se prepara a partir de 3-bromo-5-yodopiridina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz, calor y aire.
Reactivo en la síntesis de 4, 4′-bipiridinas quirales. La 3-bromo-5-(trifluorometil)piridina se prepara a partir de 3-bromo-5-yodopiridina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz, calor y aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-iodopyridine |
Punto de fusión | 127°C to 131°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 108478 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Sinónimo | 3-bromo-5-iodo-pyridine, 5-bromo-3-iodopyridine, pyridine, 3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodpyridine, 3-iodo-5-bromopyridine, pubchem8080, acmc-1cdm9, pyridine,3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodopyridine, abbypharma ap-13-5787 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.89 |
Porcentaje de pureza | 95% |