Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Bromo-5-fluorobenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15431069
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
188813-02-7
C7H4BrFO
203.01
MFCD04116319
MEFQRXHVMJPOKZ-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzaldehyde, 3-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1420, acmc-209ers, ksc174q7p, 3-bromo-5-fluorobenzaldehyde
21986246
3-bromo-5-fluorobenzaldehído
C1=C(C=C(C=C1F)Br)C=O
188813-02-7
C7H4BrFO
203.01
MFCD04116319
MEFQRXHVMJPOKZ-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzaldehyde, 3-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1420, acmc-209ers, ksc174q7p, 3-bromo-5-fluorobenzaldehyde
21986246
3-bromo-5-fluorobenzaldehído
C1=C(C=C(C=C1F)Br)C=O
Form: solid
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is an intermediate in organic syntheses. Reatant in the synthesis of 3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-diones, 9,10-Dihydro-9,10-diboraanthracenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-5-fluorobenzaldehído es un intermedio en las síntesis orgánicas. Reactivo en la síntesis de 3,4-diamino-3-ciclobuteno-1,2-dionas y 9,10-dihidro-9,10-diboraantracenos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz, aire y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 41°C to 43°C
Densidad 1.43 g/mL
Cantidad 5 g
Beilstein 13904428
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido