Learn More
Ácido 3-bromo-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-furoic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.98 |
Porcentaje de pureza | 97% |