Learn More
3-(Bencilamino)propionitrilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.80€ - 442.00€
CAS | 706-03-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H13N2 |
Peso molecular (g/mol) | 161.23 |
Número MDL | MFCD00001955 |
Clave InChI | MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O |
Sinónimo | 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile |
PubChem CID | 69719 |
Nombre IUPAC | 3-(bencilamino)propanonitrilo |
SMILES | N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11394927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041949.06 |
5 g |
26.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11304937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041949.14 |
25 g |
75.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11314937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041949.22 |
100 g |
275.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11324937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041949.36 |
500 g | |||||||
Descripción
3-(Benzyl amino)propionitrile was used as starting reagent in the synthesis of (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitrile. It undergoes aza-type Michael reaction with 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
706-03-6 | |
161.23 | |
MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O | |
69719 | |
N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1 |
C10H13N2 | |
MFCD00001955 | |
3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile | |
3-(bencilamino)propanonitrilo |
Especificaciones
3-(Benzylamino)propionitrile | |
1.024g/mL | |
C10H13N2 | |
MFCD00001955 | |
3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile | |
N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1 | |
161.23 | |
160.22 | |
Líquido |
706-03-6 | |
>110° (230°F) | |
1.5308 | |
UN3276 | |
MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O | |
3-(bencilamino)propanonitrilo | |
69719 | |
≥97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P311-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRILOS, LÍQUIDO, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
RUO – Research Use Only