Learn More
3-(Bencilamino)propionitrilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394927 5 g 5 g
11304937 25 g 25 g
11314937 100 g 100 g
11324937 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11394927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041949.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 706-03-6 | C10H13N2 | 161.23 g/mol
3-(Benzyl amino)propionitrile was used as starting reagent in the synthesis of (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitrile. It undergoes aza-type Michael reaction with 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 706-03-6
Fórmula molecular C10H13N2
Peso molecular (g/mol) 161.23
Número MDL MFCD00001955
Clave InChI MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
PubChem CID 69719
Nombre IUPAC 3-(bencilamino)propanonitrilo
SMILES N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Benzylamino)propionitrile
Densidad 1.024g/mL
Temperatura de inflamación >110° (230°F)
Índice de refracción 1.5308
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido