Learn More
3-Aminopiradicina, 95 %, Acros Organics™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Aminopyridazine |
Punto de fusión | 168.0°C to 172.0°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.1 |
Porcentaje de pureza | 95% |