Learn More
3-Aminopiradicina, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15750889 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15750889 250 mg 250 miligramos
15740889 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15750889 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454172500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5469-70-5
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.1
Clave InChI LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
PubChem CID 230373
Nombre IUPAC piridazina-3-amina
SMILES C1=CC(=NN=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridazine
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 95%