Learn More
3-Aminoftalhidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-aminoftalhidracida se utiliza en la detección de cobre, hierro, peróxidos y cianuros. Presenta quimioluminiscencia y se utiliza para medir la función opsónica y fagocítica. Actúa como sensor biológico y participa en la detección de la respuesta de leucocitos polimorfonucleares en un paciente con deficiencia de mieloperoxidasa. Además, se utiliza como prueba forense para la sangre.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
La 3-aminoftalhidracida se utiliza en la detección de cobre, hierro, peróxidos y cianuros. Presenta quimioluminiscencia y se utiliza para medir la función opsónica y fagocítica. Actúa como sensor biológico y participa en la detección de la respuesta de leucocitos polimorfonucleares en un paciente con deficiencia de mieloperoxidasa. Además, se utiliza como prueba forense para la sangre.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Aminophthalhydrazide |
Punto de fusión | 325°C to 330°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 383929 |
Índice Merck | 14,5600 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |