Learn More
3-Aminoftalhidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432028 100 g 100 g
11412028 5 g 5 g
11422028 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14597.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
3-aminoftalhidracida Alfa Aesar, 98 %, cantidad:25g, Punto de fusión:De 325 a 330 °C, peso molecular:177,163; Porcentaje de pureza:98%, Beilstein:383929, CAS:521-31-3, número EINECS:208-309-4, peso de la fórmula:177,16; riesgo para la salud 1:H315-H319-H335.
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-aminoftalhidracida se utiliza en la detección de cobre, hierro, peróxidos y cianuros. Presenta quimioluminiscencia y se utiliza para medir la función opsónica y fagocítica. Actúa como sensor biológico y participa en la detección de la respuesta de leucocitos polimorfonucleares en un paciente con deficiencia de mieloperoxidasa. Además, se utiliza como prueba forense para la sangre.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-31-3
Fórmula molecular C8H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 177.163
Número MDL MFCD00006890
Clave InChI HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihidroftalacina-1,4-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophthalhydrazide
Punto de fusión 325°C to 330°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 383929
Índice Merck 14,5600
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophthalhydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide