Learn More
3-Aminofenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081778
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
591-27-5
C6H7NO
109.13
MFCD00007786
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
11568
CHEBI:28924
3-aminofenol
NC1=CC=CC(O)=C1
591-27-5
C6H7NO
109.13
MFCD00007786
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
11568
CHEBI:28924
3-aminofenol
NC1=CC=CC(O)=C1
A chemical used in the preparation of inhibitors of mammalian carbonic anhydrase isoforms. It is also used in the preparation of quinoline tethered fluorescent carbon dots for regulated anticancer discovery. It is employed in the production of TB drugs, salicylic acid, amino stabilizer and developers. 3-Aminophenol has been used as a stabilizer of chlorine-containing thermoplastics, although its principal use is as an intermediate in the production of 4-amino-2-hydroxybenzoic acid this isomer is also employed as a hair colorant and as a coupler molecule in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Producto químico utilizado en la preparación de inhibidores de isoformas de anhidrasa carbónica de mamíferos. También se utiliza en la preparación de puntos de carbono fluorescentes unidos con quinolina para el descubrimiento de medicamentos contra el cáncer regulados. Se emplea en la producción de medicamentos contra la tuberculosis, ácido salicílico, estabilizadores de amino y desarrolladores. El 3-aminofenol se ha utilizado como estabilizador de termoplásticos que contienen cloro, aunque se usa principalmente como intermedio en la producción de ácido 4-amino-2-hidroxibenzoico. Este isómero también se emplea como colorante para el cabello y como molécula de acoplamiento en tintes para el cabello.
Solubilidad
Soluble en agua (35 mg/ml a 20 °C), éter, alcohol, alcohol amílico y benceno (ligeramente).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenol
Punto de fusión 122°C to 126°C
Densidad 0.99
pH 6.8
Punto de ebullición 164°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Número UN UN2512
Beilstein 636059
Índice Merck 14,460
Información de solubilidad Soluble in water (35mg/ml at 20°C),ether,alcohol,amyl alcohol,and benzene (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥98%