missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminoimidazo[1,2-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
318.00€ - 1318.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 28036-33-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7N3 |
Peso molecular (g/mol) | 133.154 |
Número MDL | MFCD06660421 |
Clave InChI | RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine |
PubChem CID | 432221 |
Nombre IUPAC | imidazo[1,2-a]piridin-3-amina |
SMILES | C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15424948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58726.03 |
1 g |
318.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15434948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58726.06 |
5 g | |||||||
Descripción
It is an intermediate in the production of mutagenic pyrolyzates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza como intermedio en la producción de pirolizados mutágenos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (4,9 g/l a 25 °C)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
Identificadores de productos químicos
28036-33-1 | |
133.154 | |
RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N | |
432221 | |
C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N |
C7H7N3 | |
MFCD06660421 | |
imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine | |
imidazo[1,2-a]piridin-3-amina |
Especificaciones
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine | |
114°C to 126°C | |
MFCD06660421 | |
Slightly Soluble in water. (4.9g/L) (25°C) | |
C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N | |
133.154 | |
133.15 |
28036-33-1 | |
C7H7N3 | |
imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine | |
RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N | |
imidazo[1,2-a]piridin-3-amina | |
432221 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only