Learn More
3-Aminoimidazo[1,2-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424948 1 g 1 g
15434948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58726.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28036-33-1 | Molecular Formula: C7H7N3 | Molecular Weight: 133.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la producción de pirolizados mutágenos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (4,9 g/l a 25 °C)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28036-33-1
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.154
Número MDL MFCD06660421
Clave InChI RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine
PubChem CID 432221
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridin-3-amina
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 114°C to 126°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly Soluble in water. (4.9g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%