Learn More
3-Aminoácido-4-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
27.55€ - 93.10€
CAS 2365-85-7
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD00130055
Clave InChI WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
PubChem CID 75396
Nombre IUPAC 3-aminoácido-4-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15457738
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61233.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15467738
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61233.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
2365-85-7
155.128
WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
75396
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
C7H6FNO2
MFCD00130055
3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
3-aminoácido-4-fluorobenzoico
Especificaciones
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
182°C to 184°C
C7H6FNO2
3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
155.128
155.13
Polvo
2365-85-7
Blanco
MFCD00130055
WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
3-aminoácido-4-fluorobenzoico
75396
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes