Learn More
3-Aminoácido-4-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467738 5 g 5 g
15457738 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61233.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2365-85-7
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD00130055
Clave InChI WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
PubChem CID 75396
Nombre IUPAC 3-aminoácido-4-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 184°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo