Learn More
Ácido 3-amino-1,2,4-triazol-5-decarboxílico hidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11487686
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
304655-78-5
C3H4N4O2
128.09
MFCD00010620 MFCD00179325 MFCD00225624
MVRGLMCHDCMPKD-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylicacid, 5-amino-, hydrate 1:1, 3-amino-5-carboxy-1h-1,2,4-triazole hydrate, 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid hydrate, 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hemihydrate, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid, oxamethane, 5-amino-1 h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-4 h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid
16211818
3-amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid
NC1=NNC(=N1)C(O)=O
304655-78-5
C3H4N4O2
128.09
MFCD00010620 MFCD00179325 MFCD00225624
MVRGLMCHDCMPKD-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylicacid, 5-amino-, hydrate 1:1, 3-amino-5-carboxy-1h-1,2,4-triazole hydrate, 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid hydrate, 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hemihydrate, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid, oxamethane, 5-amino-1 h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-4 h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid
16211818
3-amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid
NC1=NNC(=N1)C(O)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-amino-1,2,4-triazol-5-carboxílico hidrato (AmTAZAc) se ha utilizado en la síntesis de nuevos disolventes [ZNF(AmTAZ)] de marco organometálico tridimensional.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión ∼182°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 124734
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%