Learn More
3-Acetoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11323057
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
34231-78-2
C9H8O3
164.16
MFCD00016603
GVUMZPWBUAGJBP-UHFFFAOYSA-N
3-acetoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-acetyloxy, acetoxybenzaldehyde, acetic acid 3-formylphenyl ester, m-acetoxybenzaldehyde, m-ace-toxybenzaldehyde, meta-acetoxybenzaldehyde, pubchem13227, 3-formylphenyl acetate
118618
acetato de (3-formilfenilo)
CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C=O
34231-78-2
C9H8O3
164.16
MFCD00016603
GVUMZPWBUAGJBP-UHFFFAOYSA-N
3-acetoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-acetyloxy, acetoxybenzaldehyde, acetic acid 3-formylphenyl ester, m-acetoxybenzaldehyde, m-ace-toxybenzaldehyde, meta-acetoxybenzaldehyde, pubchem13227, 3-formylphenyl acetate
118618
acetato de (3-formilfenilo)
CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-Acetoxibenzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se emplea como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Este material puede oscurecerse en el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Acetoxybenzaldehyde
Densidad 1.17
Punto de ebullición 138°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 1 g
Beilstein 1941499
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%