Learn More
3,5-Dinitrosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is used to produce 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl)-propenal with acetaldehyde. 3,5-Dinitrosalicylaldehyde has been used in the preparation of salicyldimine ligand via Schiff base condensation with allyl-substituted aniline, 3-hydroxycoumarins2, chromogenic proteinase substrates and ruthenium(II) chiral Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para producir 3-(2-hidroxi-3,5-dinitro-fenil)-propenal con acetaldehído. El 3,5-dinitrosalicilaldehído se ha utilizado en la preparación de ligando de salicildimina a través de la condensación de la base de Schiff con anilina alilsustituida, 3-hidroxicumarinas2, sustratos de proteinasa cromogénicos y complejos de base de Schiff quiral de rutenio(II).
Solubilidad
Soluble en agua, 0,6 g/100 ml (18 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Se utiliza para producir 3-(2-hidroxi-3,5-dinitro-fenil)-propenal con acetaldehído. El 3,5-dinitrosalicilaldehído se ha utilizado en la preparación de ligando de salicildimina a través de la condensación de la base de Schiff con anilina alilsustituida, 3-hidroxicumarinas2, sustratos de proteinasa cromogénicos y complejos de base de Schiff quiral de rutenio(II).
Solubilidad
Soluble en agua, 0,6 g/100 ml (18 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitrosalicylaldehyde |
Punto de fusión | 71°C to 74°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1121900 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Sinónimo | 3,5-dinitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitro, acmc-20anby, 2-hydroxy-3,5-dinitro-benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-dinitro |
Información de solubilidad | Soluble in water,0.6g/100 mL (18°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |