Learn More
3,5-Dimetil-4-isoxazolcarbaldehído, Thermo Scientific™
19.60€ - 615.00€
CAS | 54593-26-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 125.127 |
Clave InChI | TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde |
PubChem CID | 289576 |
Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carbaldehído |
SMILES | CC1=C(C(=NO1)C)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10437802
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00604CB |
250 mg |
19.60€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10384182
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00604DA |
1 g |
67.75€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10623795
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00604EA |
10 g |
615.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
54593-26-9 | |
125.127 | |
3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde | |
3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carbaldehído |
C6H7NO2 | |
TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N | |
289576 | |
CC1=C(C(=NO1)C)C=O |
Especificaciones
3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde | |
97% | |
3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde | |
CC1=C(C(=NO1)C)C=O | |
125.127 | |
125.13 |
54593-26-9 | |
C6H7NO2 | |
TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carbaldehído | |
289576 | |
97% |