Learn More
3,5-Dimetil-4-isoxazolcarbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10623795 10 g 10 g
10437802 250 mg 250 miligramos
10384182 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10623795 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00604EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 54593-26-9
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Clave InChI TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%