Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(4-iodophenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61489.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15458038
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
C13H8F2INO
MFCD05474493
Especificaciones
1g
C13H8F2INO
359.11
3,5-Difluoro-N-(4-iodophenyl)benzamide
MFCD05474493
97%
Videos
SDS Documentos