Learn More
3,5-Dichlorophenyl isocyanate, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 314140250
Detalles adicionales : CAS : 34893-92-0 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2250 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10599453
  • 227.60€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
34893-92-0
188.01
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
94460
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
C7H3Cl2NO
MFCD00013859
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzene
Especificaciones
3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
110°C
Glass bottle
243.0°C
29.0°C to 35.0°C
34893-92-0
100.0
C7H3Cl2NO
MFCD00013859
Solubility in water: decomposes
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
188.01
188.01
96%
1.3800g/mL
Authentic
1.38
White to Yellow
25g
95.0
96%
Cl2C6H3NCO
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzene
94460
Low Melting Solid
Videos
SDS Documentos