Learn More
3,5-Dibromobenzotrifluoruro, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3,5-dibromobenzotrifluoruro se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 4 °C. Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El 3,5-dibromobenzotrifluoruro se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 4 °C. Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromobenzotrifluoride |
Color | Amarillo |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2093912 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.9 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Forma física | Líquido |