Learn More
3,5-dibromo-4-metilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 13194-73-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7Br2N |
Peso molecular (g/mol) | 264.948 |
Número MDL | MFCD00151806 |
Clave InChI | AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 7015779 |
Nombre IUPAC | 3,5-dibromo-4-metilanilina |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br |
Descripción
3,5-Dibromo-4-methylaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 3,5-dibromo-4-metilanilina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
13194-73-5 | |
264.948 | |
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dibromo-4-metilanilina |
C7H7Br2N | |
MFCD00151806 | |
7015779 | |
CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br |
Especificaciones
3,5-Dibromo-4-methylaniline | |
90°C to 92°C | |
MFCD00151806 | |
3,5-dibromo-p-toluidine, 4-amino-2,6-dibromotoluene, benzenamine, 3,5-dibromo-4-methyl, acmc-1bt4r, ksc495c9l, 3,5-dibrom-4-methyl-anilin, 3,5-dibromo-4-methylphenylamine, 3,5-dibromo-4-methylphenyl amine, benzenamine,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-aniline | |
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dibromo-4-metilanilina | |
7015779 | |
99% |
13194-73-5 | |
C7H7Br2N | |
2639285 | |
Insoluble in water. | |
CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br | |
264.948 | |
264.96 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only