Learn More
3,5-dibromo-4-metilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367886 5 g 5 g
11357886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13101.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13194-73-5 | C7H7Br2N | 264.948 g/mol
3,5-Dibromo-4-methylaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,5-dibromo-4-metilanilina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13194-73-5
Fórmula molecular C7H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 264.948
Número MDL MFCD00151806
Clave InChI AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015779
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-4-metilanilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-4-methylaniline
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2639285
Sinónimo 3,5-dibromo-p-toluidine, 4-amino-2,6-dibromotoluene, benzenamine, 3,5-dibromo-4-methyl, acmc-1bt4r, ksc495c9l, 3,5-dibrom-4-methyl-anilin, 3,5-dibromo-4-methylphenylamine, 3,5-dibromo-4-methylphenyl amine, benzenamine,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-aniline
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.96
Porcentaje de pureza 99%