Learn More
Ácido 3,5-Di-terc-butilsalicílico, 99 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 386860250
Detalles adicionales : CAS : 19715-19-6 Peso : 0.07500kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 25g |
19715-19-6 | |
250.34 | |
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N | |
88208 | |
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C |
C15H22O3 | |
MFCD00059058 | |
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n | |
ácido 3,5-diterc-butil-2-hidroxibenzoico |
Especificaciones
3, 5-Di-tert-butylsalicylic acid | |
Authentic | |
Blanco a beige | |
25g | |
98.5 | |
98.5% min. (HPLC) | |
((CH3)3C)2C6H2(OH)COOH | |
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n | |
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C | |
250.34 | |
250.34 | |
99% |
179°C | |
Frasco de vidrio | |
158.0°C to 162.0°C | |
19715-19-6 | |
100.0 | |
C15H22O3 | |
MFCD00059058 | |
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3,5-diterc-butil-2-hidroxibenzoico | |
88208 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
- 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.