Learn More
3-(4-Metilpiperazin-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
73.05€ - 278.00€
CAS | 148546-99-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H17N3 |
Peso molecular (g/mol) | 191.278 |
Clave InChI | RJGHJWKQCJAJEP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 3-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 128, acmc-20a0ig, ksc496g5r, 3-4-methyl-piperazin-1-ylaniline, 3-4-methylpiperazinyl phenylamine, 3-4-methylpiperazine-1-yl aniline |
PubChem CID | 11564613 |
Nombre IUPAC | 3-(4-metilpiperazin-1-il)anilina |
SMILES | CN1CCN(CC1)C2=CC(=CC=C2)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10012364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC35914CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
73.05€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10108912
|
Thermo Scientific Maybridge
CC35914DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
83.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10797875
|
Thermo Scientific Maybridge
CC35914DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
278.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
148546-99-0 | |
191.278 | |
3-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 3-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 128, acmc-20a0ig, ksc496g5r, 3-4-methyl-piperazin-1-ylaniline, 3-4-methylpiperazinyl phenylamine, 3-4-methylpiperazine-1-yl aniline | |
3-(4-metilpiperazin-1-il)anilina |
C11H17N3 | |
RJGHJWKQCJAJEP-UHFFFAOYSA-N | |
11564613 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=CC=C2)N |
Especificaciones
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline | |
97% | |
3-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 3-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 128, acmc-20a0ig, ksc496g5r, 3-4-methyl-piperazin-1-ylaniline, 3-4-methylpiperazinyl phenylamine, 3-4-methylpiperazine-1-yl aniline | |
CN1CCN(CC1)C2=CC(=CC=C2)N | |
191.278 | |
191.28 |
148546-99-0 | |
C11H17N3 | |
RJGHJWKQCJAJEP-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-metilpiperazin-1-il)anilina | |
11564613 | |
97% |