Learn More
3-(4-Metilpiperazin-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |