Learn More
3-[(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)metil]bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzylamine |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.36 |
Porcentaje de pureza | 95% |