Learn More
Ácido 3-(4-metilbenzoil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid can be used as an intermediate in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(4-metilbenzoil)propiónico puede usarse como intermedio en el campo agroquímico, farmacéutico y de colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El ácido 3-(4-metilbenzoil)propiónico puede usarse como intermedio en el campo agroquímico, farmacéutico y de colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid |
Punto de fusión | 124°C to 128°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2099653 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.22 |
Porcentaje de pureza | 98% |