Learn More
3-(4-hidroxifenil)propanohidrazida, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |